Carbono activo ≥98.5%, en polvo, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
|
05120-1KG
05120-5KG
05120-1KGEA
155
EUR
05120-1KG
05120-5KG
Carbono activo ≥98.5%, en polvo, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Carbono activo
- ≥95% for general laboratory use.
Formula:
C Pto. de fusión: 3550 °C Densidad: 2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133992 Núm. CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 ADR: 4.2,III IR: 01-2119488894-16 Índice Merck: 13,01818 |
Resultados test especificaciones
Loss on drying (105°C) | Max. 7 % |
Granulation ≤ 40 µm Min.75 % | complying |
Residue on ignition | Max. 7 % |
Iron (Fe) | Max. 0.3 % |
Vapor Pressure | <0.1 mmHg ( 20 °C) |
Autoignition Temperature | 842 °F |
Resistivity | 1375 μΩ-cm, 20°C (graphite) |
Form | powder |