Glassy carbon, barras, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
37999.DJ 37999.DM
37999.DJEA 406 EUR
37999.DJ 37999.DM
Glassy carbon, barras, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.55g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818