Glassy carbon, en polvo 0,4-12 µm Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
38001.09 38001.18 38001.30
38001.09EA 54.5 EUR
38001.09 38001.18 38001.30
Glassy carbon, en polvo 0,4-12 µm Type 1
Glassy carbon
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3652
Densidad: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,01818