Glassy carbon, polvo esférico 0,4-12 µm Type2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
38008.09 38008.18 38008.30
38008.09EA 79.4 EUR
38008.09 38008.18 38008.30
Glassy carbon, polvo esférico 0,4-12 µm Type2
Glassy carbon
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,01818