Glassy carbon, barras, Ø 2 mm (0.08 in) Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38010.DJ 38010.DM 38010.DR
38010.DJEA 285 EUR
38010.DJ 38010.DM 38010.DR
Glassy carbon, barras, Ø 2 mm (0.08 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.05g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818