Glassy carbon, barras, Ø 7 mm (0.28 in) Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38012.DJ 38012.DM 38012.DR
38012.DJEA 335 EUR
38012.DJ 38012.DM 38012.DR
Glassy carbon, barras, Ø 7 mm (0.28 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.59g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818