Glassy carbon, placa, Grosor: 1 mm (0.04 in) Type2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38021.FIEA 497 EUR
38021.FI 38021.GH
Glassy carbon, placa, Grosor: 1 mm (0.04 in) Type2
Glassy carbon
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818