Glassy carbon, placa, Grosor: 2 mm (0.08 in) Type2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38022.FI 38022.GH
38022.FIEA 430 EUR
38022.FI 38022.GH
Glassy carbon, placa, Grosor: 2 mm (0.08 in) Type2
Glassy carbon
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3652
Densidad: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818