Glassy carbon, placa, Grosor: 1 mm (0.04 in) Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38024.FI 38024.GH
38024.FIEA 412 EUR
38024.FI 38024.GH
Glassy carbon, placa, Grosor: 1 mm (0.04 in) Type 1
Glassy carbon
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3652
Densidad: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818