Glassy carbon, en polvo 20-50 µm Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
41258.09 41258.18 41258.30
41258.09EA 71.7 EUR
41258.09 41258.18 41258.30
Glassy carbon, en polvo 20-50 µm Type 1
Glassy carbon
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3652
Densidad: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,01818