Glassy carbon, polvo esférico 400-630 µm Type2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
41481.18 41481.30
41481.18EA 161 EUR
41481.18 41481.30
Glassy carbon, polvo esférico 400-630 µm Type2
Glassy carbon
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3652
Densidad: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,01818