Glassy carbon, polvo esférico 630-1000 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
41530.18 41530.30
41530.18EA 204 EUR
41530.18 41530.30
Glassy carbon, polvo esférico 630-1000 µm
Glassy carbon
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,01818