Glassy carbon, placa, Grosor: 3 mm (0.1 in) Type 2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42820.FF 42820.FI
42820.FFEA 153 EUR
42820.FF 42820.FI
Glassy carbon, placa, Grosor: 3 mm (0.1 in) Type 2
Glassy carbon
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818