Glassy carbon, barras, Ø 4 mm (0.16 in) Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42823.DJ 42823.DM 42823.DR
42823.DJEA 315 EUR
42823.DJ 42823.DM 42823.DR
Glassy carbon, barras, Ø 4 mm (0.16 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.19g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818