Glassy carbon, barras, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42824.DJ 42824.DM 42824.DT 42824.DR
42824.DJEA 269 EUR
42824.DJ 42824.DM 42824.DT 42824.DR
Glassy carbon, barras, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.10g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3652
Densidad: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818