Glassy carbon, polvo esférico 10-20 µm Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43489.30 43489.18
43489.30EA 588 EUR
43489.30 43489.18
Glassy carbon, polvo esférico 10-20 µm Type 1
Glassy carbon
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,01818