Glassy carbon, polvo esférico 10-20 µm Type2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43490.A1 43490.30 43490.18
43490.A1EA 0 EUR
43490.A1 43490.30 43490.18
Glassy carbon, polvo esférico 10-20 µm Type2
Glassy carbon
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3652
Densidad: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,01818