Glassy carbon, barras, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45004.DM
45004.DJ
45004.DMEA
545
EUR
45004.DM
45004.DJ
Glassy carbon, barras, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.44g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formula:
C Pto. de fusión: 3652 °C Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133992 Núm. CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Índice Merck: 13,01818 |