Glassy carbon, barras, Ø 6 mm (0.24 in) Type 2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45005.DM 45005.DJ
45005.DMEA 677 EUR
45005.DM 45005.DJ
Glassy carbon, barras, Ø 6 mm (0.24 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.40g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 13,01818