Grafito 75 - 82% ≥75-82%, polvo microcristalino -300 mesh 18-25% ash
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10130.14 10130.30 10130.A1
10130.14EA 32.6 EUR
10130.14 10130.30 10130.A1
Grafito 75 - 82% ≥75-82%, polvo microcristalino -300 mesh 18-25% ash
Grafito
CAS No.: 7782-42-5 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,04560