Grafito, placa, Grosor: 1.27 cm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10132.RI
10132.RJ
10132.RIEA
120
EUR
10132.RI
10132.RJ
Grafito, placa, Grosor: 1.27 cm (0.5 in)
Grafito
MDL No.: MFCD00144065
Formula:
C Pto. de fusión: 3827 °C Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144065 Núm. CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Índice Merck: 12,04560 |