Grafito ≥99% (metals basis), barras, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10134.KG 10134.KJ
10134.KGEA 53.4 EUR
10134.KG 10134.KJ
Grafito ≥99% (metals basis), barras, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Grafito
Purity: 99% Physical Form: ≈130g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560