Grafito ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.254 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10832.CG
10832.VA
10832.VU
10832.CGEA
119
EUR
10832.CG
10832.VA
10832.VU
Grafito ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.254 mm (0.01 in)
Grafito
Purity: 99.8%
Density: 1.12
MDL No.: MFCD00144065
Formula:
C Pto. de fusión: 3827 °C Densidad: 1,12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144065 Núm. CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Índice Merck: 12,04560 |