Grafito (naturale) ≥99.9995% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
14735.TAEA 76 EUR
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
Grafito (naturale) ≥99.9995% (metals basis), en polvo -100 mesh
Grafito
Formula: C
MW: 12,01 g/mol
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,04560