Grafito (naturale) ≥99.9995% (metals basis), en polvo 2-15 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
14736.TA
14736.TB
14736.TC
14736.TD
14736.TAEA
102
EUR
14736.TA
14736.TB
14736.TC
14736.TD
Grafito (naturale) ≥99.9995% (metals basis), en polvo 2-15 µm
Grafito
Formula:
C Pto. de fusión: 3827 °C Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144065 Núm. CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,04560 |