Grafito ≥99.9995% (metals basis), barras, Longitud: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40765.KM 40765.KN
40765.KMEA 271 EUR
40765.KM 40765.KN
Grafito ≥99.9995% (metals basis), barras, Longitud: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Grafito
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560