Grafito ≥99.9% (metals basis), en polvo -20/+100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40769.30 40769.A1
40769.30EA 49.9 EUR
40769.30 40769.A1
Grafito ≥99.9% (metals basis), en polvo -20/+100 mesh
Grafito
Purity: 99.9% Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3827
Densidad: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560