Grafito (naturale) ≥99.9995% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40795.TB 40795.TC 40795.TD
40795.TBEA 213 EUR
40795.TB 40795.TC 40795.TD
Grafito (naturale) ≥99.9995% (metals basis), en polvo -200 mesh
Grafito
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3827
Densidad: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,04560