Grafito ≥99.9995% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40797.TA 40797.TB 40797.TC 40797.TD
40797.TAEA 63.7 EUR
40797.TA 40797.TB 40797.TC 40797.TD
Grafito ≥99.9995% (metals basis), en polvo -200 mesh
Grafito
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,04560