Grafito ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.4 mm (0.015 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42952.CG 42952.VA 42952.VU
42952.CGEA 143 EUR
42952.CG 42952.VA 42952.VU
Grafito ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.4 mm (0.015 in)
Grafito
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3827
Densidad: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560