Grafito ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42953.CG 42953.VA 42953.VU
42953.CGEA 158 EUR
42953.CG 42953.VA 42953.VU
Grafito ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Grafito
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560