Grafito ≥97% (metals basis), láminas, Grosor: 1 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
43083.CJEA 134 EUR
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
Grafito ≥97% (metals basis), láminas, Grosor: 1 mm (0.04 in)
Grafito
Purity: 97% MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3827
Densidad: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560