Grafito (naturale) ≥99.8% (metals basis), escamas -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43209.A1
43209.30
43209.18
43209.A1EA
145
EUR
43209.A1
43209.30
43209.18
Grafito (naturale) ≥99.8% (metals basis), escamas -325 mesh
Grafito
Purity: 99.8%
CAS No.: 7782-42-5
Physical Form: Flakes
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00144065
Formula:
C Pto. de fusión: 3827 °C Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144065 Núm. CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,04560 |