Grafito (naturale) ≥99.9% (metals basis), escamas -10 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43319.A1 43319.30 43319.18
43319.A1EA 265 EUR
43319.A1 43319.30 43319.18
Grafito (naturale) ≥99.9% (metals basis), escamas -10 mesh
Grafito
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3827
Densidad: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560