Grafito ≥99% (metals basis), escamas ∼ 7-10 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43480.A1 43480.30
43480.A1EA 134 EUR
43480.A1 43480.30
Grafito ≥99% (metals basis), escamas ∼ 7-10 µm
Grafito
Purity: 99% Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,04560