Grafito, barras, pyrolytic coated, Longitud: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43670.KJ 43670.KG
43670.KJEA 622 EUR
43670.KJ 43670.KG
Grafito, barras, pyrolytic coated, Longitud: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Grafito
Physical Form: ≈0.8g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560