Grafito ≥99% (metals basis), barras, Longitud: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43800.KG 43800.KJ
43800.KGEA 177 EUR
43800.KG 43800.KJ
Grafito ≥99% (metals basis), barras, Longitud: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Grafito
Purity: 99% Physical Form: ≈1.3kg/pc MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3827
Densidad: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560