Grafito, plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) 10x10x(1.6 min) mm (0.394x0.394x0.079 in)
Proveedor: Thermo Scientific
43835.KF 43835.KJ
43835.KFEA 668 EUR
43835.KF 43835.KJ
Grafito, plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) 10x10x(1.6 min) mm (0.394x0.394x0.079 in)
Grafito
Physical Form: 0.8 +/-0.2° mosaic angle MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
MW: 12,01 g/mol
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560