Grafito, en polvo, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
24489.363EA 252 EUR
24489.363 24489.460
Grafito, en polvo, TECHNICAL
Grafito
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3827 °C
Densidad: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00144065
Núm. CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 12,04560
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test