Silicio 99+%, en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
201560100 201561000 201565000
ACRO201560100EA 23.4 EUR
ACRO201560100 ACRO201561000 ACRO201565000
Silicio 99+%, en polvo -325 mesh
Silicio
Formula: Si
Pto. Ebullición: 2355 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1410 °C
Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085311
Núm. CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,08635
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %