Silicio ≥99.5% (metals basis), polvo cristalino -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12681.09
12681.22
12681.36
12681.09EA
62.5
EUR
12681.09
12681.22
12681.36
Silicio ≥99.5% (metals basis), polvo cristalino -325 mesh
Silicio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-21-3
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1346
MDL No.: MFCD00085311
Formula:
Si Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085311 Núm. CAS: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,08635 |