Silicio ≥99.9999% (metals basis), barras microcristalinas, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
36376.DM
36376.HF
36376.DMEA
385
EUR
36376.DM
36376.HF
Silicio ≥99.9999% (metals basis), barras microcristalinas, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Silicio
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈4.68g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formula:
Si Pto. Ebullición: 2355 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1410 °C Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085311 Núm. CAS: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Índice Merck: 12,08635 |