Silicio ≥99.999% (metals basis), barras, Ø 2.5cm (0.98 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
39102.DM
39102.DO
39102.DMEA
538
EUR
39102.DM
39102.DO
Silicio ≥99.999% (metals basis), barras, Ø 2.5cm (0.98 in)
Silicio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈11.43g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formula:
Si Pto. Ebullición: 2355 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1410 °C Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085311 Núm. CAS: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Índice Merck: 12,08635 |