Estaño, granular 0.1 --> 0.8 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
222571000 222575000
ACRO222571000EA 52.3 EUR
ACRO222571000 ACRO222575000
Estaño, granular 0.1 --> 0.8 mm
Estaño
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 231.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Granular powder
Particle size 0.1 to 0.8 mm
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Bismuth (Bi) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤700 ppm