Estaño 99.5%, en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
317811000 317815000
ACRO317811000EA 52.9 EUR
ACRO317811000 ACRO317815000
Estaño 99.5%, en polvo -100 mesh
Estaño
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 231,9 °C
Densidad: 7,3 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.5 %