Estaño ACS 30 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
420995000 420991000
ACRO420995000EA 245 EUR
ACRO420995000 ACRO420991000
Estaño ACS 30 mesh
Estaño
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 231.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Metallic granular powder
Titration Complexometric ≥99.5 %
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm