Estaño ≥99.998% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00788.06 00788.14
00788.06EA 147 EUR
00788.06 00788.14
Estaño ≥99.998% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Estaño
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈0.52cm/5g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587