Estaño ≥99.8% (metals basis), lingote 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00929.KF 00929.KJ
00929.KFEA 133 EUR
00929.KF 00929.KJ
Estaño ≥99.8% (metals basis), lingote 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Estaño
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Cast ingot, dimensions are approximate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587