Estaño ≥99.85% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00941.22 00941.36
00941.22EA 78.4 EUR
00941.22 00941.36
Estaño ≥99.85% (metals basis), en polvo -100 mesh
Estaño
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,09587