Estaño ≥99.8% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10379.22 10379.36 10379.A3
10379.22EA 59.6 EUR
10379.22 10379.36 10379.A3
Estaño ≥99.8% (metals basis), en polvo -325 mesh
Estaño
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Apparent density 3.2g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,09587